Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Class A PMP Volumetric Flasks with NS Stoppers
Codice prodotto. 11308553
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Giunto rastremato standard:
19/26
Tolleranza:
0.15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11308553
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 67404
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These Class A Volumetric Flasks with NS Stoppers, calibrated 'to contain', are an excellent break-resistant alternative to glass in the laboratory.
  • Meet Class A tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Manufactured from crystal-clear polymethylpentene
  • Supplied certificate includes mean test value and lot (lot and year imprinted on product)
  • Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not cause permanent exceeding of the tolerance limits
  • However, to preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Available in a range of capacities and stopper sizes
Specifica
Calibrazione Calibrated 'to contain' per DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale PMP
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Include Imprinted lot number, batch certificate
Product Type Volumetric Flask
Giunto rastremato standard 19/26
Temperature Range (Metric) 121°C max.
Tolleranza 0.15 mL
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Round
Tipo di chiusura NS Stopper