Learn More
VACUUBRAND™ Collection Vessles and Adapter Kit for BVC Fluid Aspiration Systems
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Adattatore
Vaso di raccolta
Capacità (sistema metrico):
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
2L
4L
Descrizione
La famiglia BVC di sistemi di aspirazione dei fluidi offre soluzioni silenziose e compatte per attività di coltura cellulare. Offre la flessibilità necessaria per l'adattamento a protocolli di decontaminazione in caso di disinfezione o autoclavaggio nel flacone.
Recipiente di raccolta
- Disponibile in capacità da 2 l e 4 l
- Per adattare recipienti di raccolta in vetro da 2 l a modelli BVC control e professional
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4 l |
| Descrizione | 4 L polypropylene collection vessel for BVC |
| Da utilizzare con | Sistema di aspirazione di fluidi BVC |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo | Vaso di raccolta |