Learn More
BRAND™ Parti di ricambio per dosatori per bottiglie Dispensette™ Organic: Tubi di scarico
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRAND seripettor bottle-top dispenser
BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Colore:
Giallo
Rosso
Descrizione
Discharge tubes for seripettor™. Includes closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring:
- Part No: 704520 - standard tip, for use with 10 and 25 mL models
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes integrated discharge valve and flat seal.
- Part No: 707915 - fine tip, for use with 2 mL model
- Part No. 707916 - standard tip, for use with 10 mL model
- Part No. 707918 - standard tip, for use with 25 mL model
Discharge tube adapter sold separately
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes a Luer-Lock attachment for microfilter
- Part No. 707928 - for use with 2, 10, and 25 mL models.
Discharge tube adapter sold separately. Not suitable for HF and peroxide.
Order Info
Not for use with the Dispensette HF or dispensers from other manufacturers.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tubo di scarico |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Erogazione seriale ad esempio di cocktail di scintillazione, il tubo di scarico flessibile preserva tutte le importanti innovazioni di sicurezza |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml |
| Include | Valvola integrata |
| Forma | Punta sottile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.54 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |