Läs mer
Läs mer
BRAND™ inertGrade™ 96-Well Non-Binding Microplates, PS
Handla allt Brand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Colore:
Transparent
Förpackningsstorlek:
pezzi 40
Beskrivning
- Designed for cultivating suspension cell lines where adhesion is undesirable
- Optimized surface reduces cell adhesion and protein adsorption, minimizing enzyme and cellular activation
- Inhibits early differentiation of stem cells
- Orange color code with embossed alphanumeric coding for easy identification
- Made from pure, newly synthesized polystyrene (PS), sterile, and includes lids
- BIO-CERT™ CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and non-cytotoxic
- Manufactured in an ISO Class 7 cleanroom for optimal cleanliness
- Raw materials meet USP and ISO 10993 requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Imballaggio | Individually wrapped |
| Colore | Transparent |
| Product Type | 96-well microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 330 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering