Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ LDPE Bottles with Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione chiusura:
GL 18
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- Light weight and break-resistant
Specifica
Specifica
| Capacità | 1.6 oz., 50 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.6 oz. |
| Colore | Translucent White |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.45 in. |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 24/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |