Learn More
BRAND™ Puntali per pipette monouso PLASTIBRAND™ PD-Tip™
In HDPE e PP (polipropilene e polimero a cristalli liquidi per la misura da 0.1 ml) senza lubrificanti o additivi che possono contaminare i campioni. I puntali per pipette monouso BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ sono riconosciuti dall'HandyStep™ elettronico e AutoRep E. I puntali Bio-Cert™ sono certificati da autorità indipendenti come privi di DNA, RNasi, ATP ed endotossine per applicazioni biologiche critiche.
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |
|---|
Includes: L'adattatore viene fornito con punte da 25 e 50 ml.
Descrizione
Made of HDPE and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples. BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ Disposable Pipet Tips are automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.
- Realizzati in polietilene ad alta densità e polipropilene (polipropilene e polimero a cristalli liquidi per la misura da 0.1 ml) senza lubrificanti o additivi che possono contaminare i campioni.
- La dimensione del puntale viene riconosciuta automaticamente dall'HandyStep™ elettronico e AutoRep E.
- Disponibili non sterili e sterili Bio-Cert™. I puntali Bio-Cert™ sono certificati da autorità indipendenti come privi di DNA, RNasi, ATP ed endotossine per applicazioni biologiche critiche.
Order Info
Compatibilità con pipettatore: Da utilizzare con Brand HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™ e la maggior parte dei pipettatori standard a ripetizione.
Specifica
| HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor |