Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylene Powder Funnels
Codice prodotto. p-4380301
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) gambo:
28mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
150mm
Altezza (sistema metrico):
138 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
22mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10007251
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 71194
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in a variety of sizes and stem diameters to fit your application.
  • Polypropylene
  • With volume markings
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150mm
Diametro (sistema metrico) gambo 28mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 22mm
Product Type Funnel