Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Matrice | 4 x 10 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Capacità | Tubes (20 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 40 |
| Dimensioni (L x P x A) | 265 x 126 x 88 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 265 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.43 in. |
| Vedi altri risultati |