Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Robusti rack in polipropilene con posizioni alfanumeriche per una facile identificazione dei campioni.
- I rack sono impilabili, non conduttivi e non galleggiano nei bagni d'acqua.
- Adatti per temperature da -20°C a 90°C.
- Forniti in tre pezzi per un assemblaggio facile e duraturo.
- Posizioni ben distanziate
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Rack |
| Matrice | 4 x 8 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Capacità | Tubes (25 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Posizioni | 32 |
| Forma | Rectangular |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |