Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
Codice prodotto. 11804160 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11804160
Marca: BRAND™ 4340041
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Rack, provetta
Matrice 3 x 7
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes (30 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 21
Forma Rectangular
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 10.43 x 4.96 x 3.46 pollici (26.5 x 12.6 x 8.8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.43 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.96 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm