Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
Codice prodotto. 11894170 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11894170
Marca: BRAND™ 4340033
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Robusti rack in polipropilene con posizioni alfanumeriche per una facile identificazione dei campioni.
  • I rack sono impilabili, non conduttivi e non galleggiano nei bagni d'acqua.
  • Adatti per temperature da -20°C a 90°C.
  • Forniti in tre pezzi per un assemblaggio facile e duraturo.
  • Posizioni ben distanziate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Yellow
Capacità Tubes (25 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 32
Dimensioni (L x P x A) 10.43 x 4.96 x 3.46 in. (26.5 x 12.6 x 8.8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.43 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.96 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.46 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm