Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Codice prodotto. 10568911 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568911
Marca: BRAND™ 704328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adapt current model Dispensette™ seripettor™, Titrette™ and QuikSip™ to common bottle sizes.
  • Polypropylene Construction
  • For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bottle Thread Adapter
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette, seripettor, Titrette and QuikSip
Dimensioni filo GL 33/28