Learn More
BRAND™ Polypropylene Thread Adapters for Bottle-Top Dispensers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 32 / NS 29/32
GL 32/45
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene Construction
- For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle Thread Adapter |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette, seripettor, Titrette and QuikSip |
| Dimensioni filo | GL 45/38 |