Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagent Bottles with Stoppers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- NS stoppers and good chemical resistance for long-term storage of liquids.
- Autoclavable at 121 C, according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
| Capacità | 3.38 oz., 100mL |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 3,38 once |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 20/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Bocca | Stretta |
| Vedi altri risultati |