Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagent Bottles with Stoppers
Codice prodotto. p-4380258
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 15782036
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 100394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
VITLAB polypropylene reagent bottles with polypropylene stoppers have good chemical resistance. Autoclavable at 121 C for 20 minutes.
  • NS stoppers and good chemical resistance for long-term storage of liquids.
  • Autoclavable at 121 C, according to DIN EN 285
Specifica
Capacità 3.38 oz., 100mL
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Transparent
Materiale Polypropylene
Quantità 20/Pk.
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Stretta
Product Type Reagent Bottle
Materiale chiusura Polypropylene