Learn More
BRAND™ Parti di ricambio per dosatori per bottiglie Dispensette™ Organic: Tubi di scarico
Codice prodotto. 10792931 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRAND seripettor bottle-top dispenser
BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Colore:
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10792931
Marca: BRAND™ 707936
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replacement discharge tubes for use with seripettor™ / seripettor™ pro bottle-top dispensers.
  • Finestra di osservazione per una verifica semplice dell'adescamento
  • Il tappo a vite incernierato si sposta durante l'erogazione
  • Valvola di scarico con sfera di sicurezza, che si chiude quando la valvola non è montata
  • Disponibile con o senza valvola di ricircolo
Per l'uso con erogatore per flaconi Dispensette&trade III da
  • 5 e 10ml
  • 5, 10ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
  • da 25, 50 e 100ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tubo di scarico
Colore Giallo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Include Valvola integrata
Tipo di punta Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm