Learn More
BRAND™ Parti di ricambio per dosatori per bottiglie Dispensette™ Organic: Tubi di scarico
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRAND seripettor bottle-top dispenser
BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Colore:
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Finestra di osservazione per una verifica semplice dell'adescamento
- Il tappo a vite incernierato si sposta durante l'erogazione
- Valvola di scarico con sfera di sicurezza, che si chiude quando la valvola non è montata
- Disponibile con o senza valvola di ricircolo
- 5 e 10ml
- 5, 10ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
- da 25, 50 e 100ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
Specifica
Specifica
| Product Type | Tubo di scarico |
| Colore | Giallo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™ |
| Include | Valvola integrata |
| Tipo di punta | Standard |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.54 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |