Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Sample Vials with Snap-On Caps
Codice prodotto. 15771996
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15771996
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 69194
Snap on caps provide a secure seal
  • Transparent
  • Conical shape
  • Body made of PP
  • Closures made of LDPE
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.1 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Materiale Polypropylene
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Lab applications
N. per confezione 10/Pk.
Volume (sistema imperiale) 1.6 oz.
Materiale chiusura LDPE
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Snap Cap
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Quantità 10/Pk.
Tipo Storage Vial with Cap
Conservante No
Marking Spot No