Learn More
BRAND™ Transferpette™ Single Channel Electronic Pipets
Combines comfortable design, balanced weight distribution, intuitive software and user-friendly documentation for your pipetting needs.
495.00€ - 525.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 8655-2 |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable at 121°C |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Transferpette™ |
Tipo | Singel Channel Microliter Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10641603
|
BRAND™
705339 |
0.5 to 10 μL | Gray | Without AC Adapter |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10510882
|
BRAND™
705343 |
10 to 200 μL | Yellow | Without AC Adapter |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10120352
|
BRAND™
705340 |
2 to 20 μL | Gray | Without AC Adapter |
495.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10102472
|
BRAND™
705347 |
250 to 5000 μL | Red | Without AC Adapter |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10511072
|
BRAND™
705346 |
50 to 1000 μL | Blue | Without AC Adapter |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10475802
|
BRAND™
705299 |
0.5 to 10 μL | None | Europe AC Adapter |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10150302
|
BRAND™
705300 |
2 to 20 μL | None | Europe AC Adapter |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Functional, ergonomic housing design
- Individually adjustable finger rest
- Intuitive menu structure and comprehensively illustrated user manual
- Significantly reduced tip attachment and ejection forces using universal tip
- Corrosion-resistant piston and ejector
- Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis, dispensing
- Ready for use: 4000 pipetting cycles with each battery charge, battery refresh function even during recharging
- Each pipette has a DE-M marking and is supplied with performance certificate
- Supplied with battery and silicone oil
Specifica
DIN EN ISO 8655-2 | |
1 | |
Singel Channel Microliter Pipette | |
Ergonomic |
Autoclavable at 121°C | |
Transferpette™ | |
LCD | |
1 |