Learn More
VACUUBRAND™ Service Kits for NT Series Chemistry Pumps and Systems
Codice prodotto. 10355303 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
MD 4C NT VARIO, PC3003/4 VARIO
ME 4C NT
ME 8C NT
MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10355303
Marca: VACUUBRAND™ 20696870
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Service kits for VACUUBRAND NT series Chemistry design pumps.
  • Sets include appropriate diaphragms, valves and sealing rings (if applicable)
  • Wrench not included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con MD 4C NT VARIO, PC3003/4 VARIO
Tipo Service Kit