Learn More
BRAND™ Transferpette™ S Adjustable Single Channel Pipet Starter Sets
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 1, da 0.5 a 10, da 10 a 100 μl
Da 0.5 a 10, da 10 a 100, da 100 a 1000 μl
Da 100 a 1000, da 500 a 5000, da 1000 a 10000 μl
Da 2 a 20, da 20 a 200, da 100 a 1000 μl
Include:
Pipetta a volume regolabile D-1, D-10, D-100, tre supporti per scaffale/rack, tre scatole di puntali in polipropilene piene
Pipetta a volume regolabile D-10, D-100, D-1000, tre supporti per scaffale/rack, tre scatole di puntali in polipropilene piene
Pipetta a volume regolabile D-1000, D-5000, D-10000, tre supporti per scaffale/rack, tre scatole di puntali in polipropilene piene
Pipetta a volume regolabile D-20, D-200, D-1000, tre supporti per scaffale/rack, tre scatole di puntali in polipropilene piene
Tipo:
Set di medie dimensioni
Set macro
Set micro
Set standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Contenuto del set:
- Tre pipette a volume regolabile
- Tre supporti per ripiano/rack
- Tre scatole di puntali piene in polipropilene
- Disponibili come set standard, set micro, set medio e set macro
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con | Laboratory |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Transferpette |
| Tipo | Set macro |
| Volume (sistema metrico) | Da 100 a 1000, da 500 a 5000, da 1000 a 10000 μl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni di laboratorio impegnative |
| Include | Pipetta a volume regolabile D-1000, D-5000, D-10000, tre supporti per scaffale/rack, tre scatole di puntali in polipropilene piene |