Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 - 2.5 μl
5 to 50 μL
Da 0.1 a 1 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 1000 a 10,000 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Punte compatibili:
0.1 to 20μL, 0.5 to 20μL, 1 to 50μL, 0.5 - 10μL, and 1 to 20μL
2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
Puntale Nano-cap™ da 0.1 a 20 μl e da 0.1 a 1 μl
Puntale da 0.1 a 20 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 20 μl ultra micro, puntale da 0.1 a 1 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 10 μl
Puntale da 0.5 a 5 ml
Puntale da 1 a 10 ml
Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl
Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl, puntale da 5 a 200 μl
Puntale da 50 a 1000 μl, puntale da 50 a 1250 μl, puntale da 50 a 1000 μl
Incrementi:
0.001 μl
0.002μL
0.01 μl
0.02 μl
0.05μL
μ
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Include:
Certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale e tre anni di garanzia.
Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso
Montaggio su ripiano e su rack, manuale operativo
Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Montaggio a scaffale/rack, certificato di prestazioni, manuale d'uso
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Adjustable brake to fix volume range
- Visible four-digit volume display
- Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
- Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Warranty
Tre anni di garanzia
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.6% |
| Certificazione/Conformità | CE, IVD |
| Punte compatibili | Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl, puntale da 5 a 200 μl |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip, 5 μL to 200 μL Tip |
| Modello | D-200 |
| Numero di canali | 1 |
| Product Line | Transferpette™ S |
| Tipo | Singel Channel Pipette |
| Volume (sistema metrico) | Da 20 a 200 μl |
| Vedi altri risultati |