Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Codice prodotto. 15428811 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 - 2.5 μl
5 to 50 μL
Da 0.1 a 1 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 1000 a 10,000 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 500 a 5.000 μl
Punte compatibili:
0.1 to 20μL, 0.5 to 20μL, 1 to 50μL, 0.5 - 10μL, and 1 to 20μL
2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
Puntale Nano-cap™ da 0.1 a 20 μl e da 0.1 a 1 μl
Puntale da 0.1 a 20 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 20 μl ultra micro, puntale da 0.1 a 1 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 10 μl
Puntale da 0.5 a 5 ml
Puntale da 1 a 10 ml
Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl
Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl, puntale da 5 a 200 μl
Puntale da 50 a 1000 μl, puntale da 50 a 1250 μl, puntale da 50 a 1000 μl
Incrementi:
0.001 μl
0.002μL
0.01 μl
0.02 μl
0.05μL
μ
0,2 μl
1 μl
5 μl
10 μl
Include:
Certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale e tre anni di garanzia.
Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso
Montaggio su ripiano e su rack, manuale operativo
Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15428811
Marca: BRAND™ 704773
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Shelf/rack mount, performance certificate, operating manual
Alto grado di accuratezza, precisione, massima versatilità e prestazioni affidabili con tecnologia Easy Calibration™. La pipetta monocanale a volume variabile BrandTrade; Transferpette™ S offre un semplice funzionamento a una sola mano con freno regolabile, per prevenire eventuali variazioni accidentali di volume.
The Transferpette™ S Single Channel Adjustable Pipet offers robust yet lightweight construction, simple, one-handed operation, a high degree of accuracy and precision with Easy Calibration™ technology for long lasting reliability. The single channel model is available in fixed volume and digital models in volume ranges from 0.1μL to 10mL.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Adjustable brake to fix volume range
  • Visible four-digit volume display
  • Compatible with universal tips (0.1-1μL requires nano-cap tips)
  • Repeatedly autoclavable at 121°C/250°F(20min.)
Warranty
Tre anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.8%
Certificazione/Conformità CE, IVD
Punte compatibili 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 2 μL to 20 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modello D-50
Numero di canali 1
Product Line Transferpette™ S
Tipo Singel Channel Pipette
Volume (sistema metrico) 5 to 50 μL
Display Digital
Stile delle dita Curved
Da utilizzare con (applicazione) Demanding laboratory applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip
Include Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty.
Incrementi 0.05μL
Warranty 3 Years