Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume fisso Transferpette™ S
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
±0.6%
±0.8%
±1%
Modello:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
- Centralized pipetting button with optimized stroke length
- Easy in-lab service
- Robust and lightweight
- Accepts universal tips
- Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.8% |
| Certificazione/Conformità | ISO9001, CE, IVD, certificato delle prestazioni, certificato di calibrazione individuale |
| Punte compatibili | Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 5 a 100 μl |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip |
| Modello | F50 |
| Numero di canali | 1 |
| Tipo | Fixed Volume Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 50 μl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 5 a 100 μl |
| Vedi altri risultati |