Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume fisso Transferpette™ S
Codice prodotto. 10759463 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
±0.6%
±0.8%
±1%
Modello:
F10
F100
F1000
F20
F200
F25
F50
F500
Volume (sistema metrico):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10759463
Marca: BRAND™ 704720
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Utilizzo in modo innovativo ed ergonomico con una sola mano. La pipetta a volume fisso monocanale BrandTech™ Transferpette™ S ha una struttura robusta ma leggera. Tecnologia Easy Calibration™ per affidabilità e precisione prolungate nel tempo.
Device is lightweight with one-handed volume adjustment.
  • Centralized pipetting button with optimized stroke length
  • Easy in-lab service
  • Robust and lightweight
  • Accepts universal tips
  • Autoclavable at 121°C/250°F (20 minutes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.8%
Certificazione/Conformità ISO9001, CE, IVD, certificato delle prestazioni, certificato di calibrazione individuale
Punte compatibili Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 5 a 100 μl
Autoclavabile
Da utilizzare con 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip
Modello F25
Numero di canali 1
Tipo Fixed Volume Pipette
Volume (sistema metrico) 25 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 5 a 100 μl
Include Pulsante di pipettaggio centrale, montaggio a scaffale, display a 4 cifre, gambo sterilizzabile a vapore, manuale d'uso
Warranty 3 Years