Learn More
BRAND™ Puntali per pipette Transferpettor™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 a 5 ml
Da 100 a 500 μl
Da 2 a 10 ml
Da 200 a 1000 μl
Lunghezza (sistema imperiale):
6.14 in.
6.2 in.
Lunghezza (sistema metrico):
15.6 cm
15.6 cm
16 cm
Colore:
Arancione
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Made of Polyethylene
- Reusable Positive Displacement Pipet Tips
- Compatible to use with BrandTech Transferpettor Positive Displacement Pipettes
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Arancione |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) | Da 2 a 10 ml |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipetta Transferpettor™ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.6 cm |