Learn More
BRAND™ Puntali per pipette Transferpettor™
Codice prodotto. p-50228 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 1 a 5 ml
Da 100 a 500 μl
Da 2 a 10 ml
Da 200 a 1000 μl
Lunghezza (sistema imperiale):
6.14 in.
6.2 in.
Lunghezza (sistema metrico):
15.6 cm
15.6 cm
16 cm
Colore:
Arancione
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10673191
Marca: BRAND™ 702858
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reusable Positive Displacement Pipet Tips
  • Made of Polyethylene
  • Reusable Positive Displacement Pipet Tips
  • Compatible to use with BrandTech Transferpettor Positive Displacement Pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Colore Rosso
Da utilizzare con Transferpette/Transferpette S
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) Da 1 a 5 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta Transferpettor™
Lunghezza (sistema imperiale) 6.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 16 cm