Learn More
VACUUBRAND™ Misuratori del vuoto di pressione assoluto VACUUBRAND™
Codice prodotto. 10602232 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
2.5 x 4.5 x 4.5 pollici (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
5.4 x 4.8 x 4.5 in. (13.8 x 12.4 x 11.5 cm)
Include:
Batteria al litio da 9 V con timer regolabile per la disattivazione, misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso
Gauge, mounting rod, operating manual
Gamma di pressione:
Limite di misurazione superiore: 1080 mbar/810 torr; limite di misurazione inferiore: 1 mbar/1 torr
Upper measuring limit:1080mbar/810 torr; Lower measuring limit: 0.1 mbar/0.1 torr
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10602232
Marca: VACUUBRAND™ 682902
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Gauge, mounting rod, operating manual
Replace fragile McLeod and dial gauges
I display combinano l'indicazione digitale per la precisione e l'indicazione analogica per la tendenza.
  • Unità selezionabili dall'utente: torr, mbar o hectopascal (hPa)
  • Tutti i modelli possono essere calibrati in conformità a ISO 9000/GLP
  • Con trasduttori capacitivi per la misurazione indipendente dal gas
  • I trasduttori sono in ceramica di allumina con una eccezionale resistenza alla corrosione e un’eccellente stabilità a lungo termine
  • DVR2 funziona con la batteria al litio da 9V inclusa con timer regolabile per la disattivazione ed è adatto per sistemi di vuoto centrali, pompe per vuoto a membrana e aspiratori
  • Dimensioni DVR2: 2.5 L x 4.5 P x 4.5 poll. A (6.5 x 11.5 x 11.5 cm)
  • DCP3000 + VSK3000 Si inserisce in una presa a parete standard da 115V, misura fino a 0.1 torr/mbar/hPa e dispone di un’uscita RS-232
Order Info
Le unità DCP3000 possono essere dotate di teste di misurazione aggiuntive per il controllo di più applicazioni o per aumentare la precisione in atmosfera nell’intervallo 10-3. Contattare il rappresentante Fisher Scientific™ per ricevere informazioni sugli ordini.
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni (L x P x A) 2.5 x 4.5 x 4.5 pollici (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di laboratorio per usi generici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi di vuoto, pompe del vuoto a diaframma e aspiratori
Altezza (sistema imperiale) 4.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Include Batteria al litio da 9 V con timer regolabile per la disattivazione, misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 6.3 cm
Temperatura di esercizio (sistema metrico) Da -10 a 40 °C
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Gamma di pressione Limite di misurazione superiore: 1080 mbar/810 torr; limite di misurazione inferiore: 1 mbar/1 torr
Product Type Misuratore del vuoto di pressione assoluto