Learn More
VACUUBRAND™ MD 4C NT+AK SYNCHRO + EK Dry Chemistry Vacuum System
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11848421 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Portata:
2/2.2 CFM
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11848421
Marca: VACUUBRAND™ 20736800
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides simultaneous operation of two processes with only one pump.
  • Sufficient pumping speed also for parallel operation of two challenging applications
  • Separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets
  • Compact waste water vapor condensor
  • Condenser enables solvent recovery, efficient recycling, active protection of environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast)
Cavalli motore 0.34 hp
Amperaggio 3 A
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Materiale ETFE Carbon Fiber head cover, FFKM valve, PTFE diaphragm, ECTFE Carbon Fiber valve head, PTFE tubing, PBT or Polypropylene inlet pumping unit, PET outlet pumping unit
Modello MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK
Livello di rumorosità 45 dB(A)
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione -10°C to +60°C
Peso (sistema imperiale) 38.8 lb.
Peso (sistema metrico) 17.6 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 2/2.2 CFM
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 15.82 in.
Overall Height (Metric) 401.32 mm
Overall Length (English) 12.8 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 325.12 mm
Overall Width (English) 9.76 in.
Larghezza complessiva (sistema metrico) 248.92 mm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP40
N. di teste pompe 4
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 50°F
Applicazioni Vacuum Drying Ovens
Oil Type Oil-Free
No. of Stages 3
Maximum Pressure 16 psi
Tensione 230 V