Learn More
VACUUBRAND™ Oil-Free Chemistry Design Diaphragm Pump Key
Codice prodotto. 10490095 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Overall Width (English):
2.59 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10490095
Marca: VACUUBRAND™ 20636554
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For diaphragm pumps NT
  • Diaphragm key (wrench) to replace diaphragms on VACUUBRAND 'NT' model vacuum pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Oil free diaphragm vacuum pump
Overall Width (English) 2.59 in.
Tipo Diaphragm Key