Learn More
VACUUBRAND™ Sistema di pompaggio VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro
Codice prodotto. 10628990 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Portata:
34 L/min.
Tipo di pompa:
Sistema di vuoto Vario Pro
Vacuum System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10628990
Marca: VACUUBRAND™ 20696710
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Model MD1C pump and solvent recovery system
Self-regulating vacuum control for complex evaporations. VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumping System Automatically finds and follows boiling curves and adjusts its own operation for fast, bump-free evaporation without intervention.
  • Saves time; requires no programming and minimal monitoring.
  • Completes evaporation or concentration up to 30% faster than with conventional electronic control.
  • Captures nearly all vapors at the pump.
  • Includes a computer link for process validation.
  • Very low energy consumption.
  • One-touch start
  • Very small footprint
  • Integral Model MD1C oil-free diaphragm pump with corrosion-resistant PTFE flowpath
  • Gas ballast continually purges system of condensates
  • Quiet operation
  • Low maintenance
  • Standard models have outlet condenser; TE models replace condenser with outlet dry ice trap
  • CVC3000 extension kit allows remote mounting of controller from the PC3001 VARIO pro (all models)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Model MD1C pump and solvent recovery system
Velocità motore 200 to 3000 rpm
Certificazione/Conformità NRTL
Requisiti elettrici 100/120 and 200/230 V 50/60 Hz
Materiale PTFE
Livello di rumorosità 42 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione -10°C to +60°C
Wattage 0.16
Peso (sistema imperiale) 18 lb.
Peso (sistema metrico) 8.2 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 34 L/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 19.4 in.
Overall Height (Metric) 49.3 cm
Overall Length (English) 11.81 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 30 cm
Overall Width (English) 13.42 in.
Tipo di pompa Vacuum System
Valori nominali armadio IP20
Applicazioni Self-regulating vacuum control for complex evaporations
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 100/120 and 200/230 V