Learn More
VACUUBRAND™ Olio per pompa VACUUBRAND™
Codice prodotto. p-4492948 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
5 l
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 10633952
Marca: VACUUBRAND™ 20687010
Edge
Olio di ricambio per pompe rotative per vuoto BrandTech Vacuubrand e Chemistry-Hybrid
  • Low vapor pressure, even at elevated temperatures
  • Low oil backflow
  • Resistant to aging and breakdown
  • Minimum oxidation
  • Contains alkaline water to help prevent corrosion
  • Flashpoint: 260°C
  • Viscosity at 40°C: 94 mm2/sec
  • Density at 20°C: 0.87 g/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 l
Da utilizzare con Pompa rotativa per vuoto
Pressione massima <1 x 10-3 mbar