Learn More
VACUUBRAND™ Quick Coupling for BVC Systems Made Prior to 2006
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
BVC systems prior to 2006
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For models made prior to 2006
- Does not fit BVC basic, BVC control or BVC professional models
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | BVC systems prior to 2006 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Quick-coupling Aspirator |