Learn More
VACUUBRAND™ Pompa rotativa a palette per vuoto VACUUBRAND™: Modello RZ9
Codice prodotto. 10394581 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
CEE
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10394581
Marca: VACUUBRAND™ 20698140
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Per l'uso in situazioni in cui le pompe a membrana non riescono a fornire profondità del vuoto sufficiente. La RZ9 ha una capacità in aria libera di 170 l/min e un'uscita e un ingresso con flangia piccola.
  • Design a doppio stadio per un vuoto assoluto di 1.5x10-3 Torr
  • Silenziosa, piccola ed efficiente
  • Struttura resistente e a bassa manutenzione
Per liofilizzatori, concentratori a centrifuga da banco o altre evaporazioni a bassa temperatura di solventi a elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari, linee Schlenk. Analogamente alle pompe rotative a palette, per l'uso in queste applicazioni è necessaria una trappola fredda Foreline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cavalli motore 0.5 hp
Amperaggio 2.6/2.7 A
Include Trappola a freddo GKF 1000i, filtro per nebbia d'olio, valvola, connessione a T, valvola zavorratrice
Velocità motore Da 1500 a 1800
Certificazione/Conformità UL
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Modello RZ9
Livello di rumorosità 52 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da 10 a 60 °C
Peso (sistema imperiale) 53.3 libbre
Peso (sistema metrico) 24.2 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 12°C
Portata Da 5.2 a 6 cfm
Da utilizzare con Liofilizzatori, concentratori a centrifuga da banco o altre evaporazioni a bassa temperatura di solventi a elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 9.1 in.
Overall Height (Metric) 23.2 cm
Overall Length (English) 18.1 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 46 cm
Overall Width (English) 5.9 in.
Valori nominali armadio IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V