Learn More
VACUUBRAND™ Pompa rotativa a palette per vuoto VACUUBRAND™: RZ6
Codice prodotto. 10334491 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Portata:
Da 3.4 a 4 cfm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10334491
Marca: VACUUBRAND™ 20698130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed from the ground-up for use in laboratory applications
Per l'uso in situazioni in cui le pompe a membrana non riescono a fornire profondità del vuoto sufficiente. RZ6 ha una capacità in aria libera di 113 l/min. e un ingresso con flangia piccola KF16, con un portagomma flessibile in polipropilene da 10 mm (3/8 poll.).
  • Design a doppio stadio per un vuoto assoluto di 1.5x10-3 Torr
  • Silenziose, con dimensioni ridotte e ad elevata efficienza energetica
  • Struttura resistente e a bassa manutenzione
Per liofilizzatori, concentratori a centrifuga da banco o altre evaporazioni a bassa temperatura di solventi a elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari. Analogamente alle altre pompe rotative a palette, per l'uso in queste applicazioni è richiesta una trappola fredda foreline.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cavalli motore 0.4 hp
Amperaggio 2.4/2.5 A
Include Trappola a freddo GKF 1000i, filtro per vapori d'olio, valvola, connessione a T, valvola zavorratrice
Velocità motore Da 1500 a 1800
Certificazione/Conformità UL
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Modello RZ6
Livello di rumorosità 50 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione Da -10 a 60 °C
Peso (sistema imperiale) 36.1 libbre
Peso (sistema metrico) 16.4 kg
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40 °C
Temperatura min. (sistema metrico) 12°C
Portata Da 3.4 a 4 cfm
Da utilizzare con Liofilizzatori, concentratori centrifughi da banco o altre applicazioni di evaporazione a bassa temperatura di solventi con elevato punto di ebollizione, distillazioni molecolari
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 8.1 in.
Overall Height (Metric) 20.7 cm
Overall Length (English) 14.5 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 37 cm
Overall Width (English) 5.5 in.
Valori nominali armadio IP40
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V