Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pumps: Inlet Separators
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x)
Pompa rotativa per vuoto modello RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (2079715x), RZ 2.5 (2079812x)
Pompa rotativa per vuoto modello RE8, RE9, RE16 e RZ8, RZ9, RZ16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per l'uso con le pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND
I separatori di ingressi “AK” impediscono l'ingresso della condensa e dei particolati nella pompa per vuoto, garantendo le prestazioni
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per evitare l'ingresso di condensati e particolati nella pompa per vuoto |
| Da utilizzare con | Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x) |
| Modello | 20698000 |
| Tipo | Pozzetto di raccolta/separatore di ingresso |