Learn More
VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pumps: Inlet Separators
Codice prodotto. p-4673906 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x)
Pompa rotativa per vuoto modello RE5, RZ5, RE6, RZ6, RE 2.5 (2079715x), RZ 2.5 (2079812x)
Pompa rotativa per vuoto modello RE8, RE9, RE16 e RZ8, RZ9, RZ16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10652222
Marca: VACUUBRAND™ 20698000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inlet separators for VACUUBRAND™ Rotary Vane Vacuum Pumps.
Per l'uso con le pompe rotative a palette per vuoto VACUUBRAND
I separatori di ingressi “AK” impediscono l'ingresso della condensa e dei particolati nella pompa per vuoto, garantendo le prestazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per evitare l'ingresso di condensati e particolati nella pompa per vuoto
Da utilizzare con Pompa rotativa per vuoto modello RE2, RZ2, RE2.5 (2069715x), RZ2.5 (2069812x)
Modello 20698000
Tipo Pozzetto di raccolta/separatore di ingresso