Learn More
VACUUBRAND™ Tubo del vuoto in gomma VACUUBRAND™
Codice prodotto. 10151081 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
10151081 8 mm 1m
1 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10151081
Marca: VACUUBRAND™ 20686001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Works with Vacuubrand™ diaphragm and other pumps with 10mm or 3/8 in. hose barbs. Vacuubrand™ Rubber Vacuum Tubing DN 8mm is also available.
  • Size: DN 8mm
  • One meter length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.314 in.
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Rubber
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.71 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Overall Length (Metric) 1 m
Da utilizzare con Diaframma, altre pompe con raccordi da 10 mm o 0.375 pollici
Sterilità Non-sterile
Colore Nude
Product Type Rubber Hose