Learn More
VACUUBRAND™ Cavo di prolunga controlli e misuratori del vuoto VACUUBRAND™ VACUUBUS™
Codice prodotto. 10621674 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza complessiva (sistema metrico):
200 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10621674
Marca: VACUUBRAND™ 20612552
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with DCP3000, CVC3000 and other VACUU·BUS compliant products
  • Length: 2m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Controlli e misuratori del vuoto CVC3000 e DCP3000 + VSK3000
Overall Length (English) 78.74 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 200 cm
Tipo Cavo di prolunga