Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ POM or PMP Forceps
Codice prodotto. p-4380299
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
Stile punta:
Blunt
Materiale:
POM
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10377604
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 68299
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
POM or PMP forceps offer resilience and flexibility. Available in various lengths and tip styles.
POM (polyoxymethylene) forceps:
  • Color: yellow
  • External finger grooves for exceptional grip
  • Blunt tips
  • Part No. 68299 and 68399 have grooves inside of tip
  • Part No. 68099 and 68199 are without grooves
PMP (polymethylpentene) forceps:
  • Color: white
  • Pointed tips
Specifica
Stile punta Blunt
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Materiale POM
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Product Type Forceps
Quantità (N. per custodia) 5/Pk.
Tipo POM Forceps
Stile Standard