Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Wide Mouth Square Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione chiusura:
GL 65
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- space saving square design give smaller footprint
Specifica
Specifica
| Capacità | 16.9 oz., 500mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16,9 once |
| Colore | Transparent |
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Bocca | Wide, Threaded |
| Vedi altri risultati |