missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Branebrutinib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16481016

Marca: Medchem Express HY112161

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.

Branebrutinib (BMS-986195) is a highly potent, selective covalent, irreversible inhibitor of Bruton’s tyrosine kinase (BTK), with an IC50 of 0.1 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Branebrutinib
CAS 1912445-55-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H23FN4O2
Quantità 200 mg
Sinonimo BMS-986195
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.96 mM)
SMILES O=C(C1=CC(F)=C(N2C[C@@H](NC(C#CC)=O)CCC2)C3=C1NC(C)=C3C)N
Molecular Weight (g/mol) 370.42
Peso formulazione 370.42
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato