Learn More
Branson Ultrasonics™ Bagni a ultrasuoni Bransonic™ serie MH
Codice prodotto. 13423629
Click to view available options
Modello:
M1800H-E
M2800H-E
M3800H-E
M5800H-E
M8800H-E
Capacità (sistema metrico):
1.9 L
2.8 l (0.75 galloni)
5.7 l (1.5 galloni)
9.5 l (2.5 galloni)
20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.)
29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Tensione:
230/240 V
230/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13423629
Marca: Branson Ultrasonics™ CPX952837R
Attrezzate il vostro laboratorio con un classico del settore. Il bagno a ultrasuoni da banco Branson offre una struttura stabile e un design hi-tech in grado di garantire un uso affidabile per molti anni.
Outfit your lab with an industry classic. Branson Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
I pulitori Bransonic serie MH sono noti per il livello di precisione e affidabilità offerti.
  • La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
  • Robusti trasduttori industriali da 40 kHz
  • I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto alla vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
  • Inseguimento costante della potenza/attività: Potenza degli ultrasuoni mantenuta automaticamente mediante la regolazione per le variazioni
  • nel livello e nella temperatura del liquido, determinate da carichi leggeri/pesanti
  • Comodi scarichi incorporati sui modelli da 0.5 e 0.75 gal.
  • Scarichi della vasca con valvole incorporati sui modelli da 1.5 gal. e di capacità maggiore
  • Corpo in plastica, resistente agli agenti chimici
  • Coperchio vasca incluso
Specifica
Display LCD
Materiale Plastica
Temporizzatore 60 min.
Frequenza 40 kHz
Tensione 230/240 V
Capacità (sistema imperiale) 5.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A) 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Include Coperchio per serbatoio e scarico
Modello M8800H-E
Peso (sistema imperiale) 26 libbre
Peso (sistema metrico) 11.8 kg
Warranty 2 anni
Tipo di spina CEE 7/7 (Europa continentale)