Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Beakers
Codice prodotto. 15318644
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
8.4 oz.
20.28 oz.
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15318644
Marca: Branson Ultrasonics™ 000140004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Bransonic ultrasonic baths
  • Suitable for all models
  • Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifica
Tipo Beaker
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Capacità (sistema imperiale) 20.28 oz.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath
Materiale Glass