Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Beakers
Codice prodotto. 10041654
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
8.4 oz.
20.28 oz.
Capacità (sistema metrico):
250 mL
600 mL
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10041654
Marca: Branson Ultrasonics™ 000410055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Bransonic ultrasonic baths
  • Suitable for all models
  • Available in glass, stainless steel, or polypropylene
Specifica
Tipo Beaker
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Capacità (sistema imperiale) 20.28 oz.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath
Materiale Stainless Steel