Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.27 L
3.4 l
6.8 l
11.4 l
25 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Modello 2800
Modello 3800
Modello 5800
Ultrasonic Bath, Model 1800
Ultrasonic Bath, Model 8800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with Branson ultrasonic baths
- Accessori per sistema a ultrasuoni da banco
Specifica
Specifica
| Tipo | Vassoio perforato |
| Capacità (sistema metrico) | 3.4 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.75 galloni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modello 2800 |
| Materiale | Acciaio inox |