Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Codice prodotto. p-3205220
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.27 L
3.4 l
6.8 l
11.4 l
25 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Modello 2800
Modello 3800
Modello 5800
Ultrasonic Bath, Model 1800
Ultrasonic Bath, Model 8800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10745735
Marca: Branson Ultrasonics™ 100410164
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Branson ultrasonic baths
  • Accessori per sistema a ultrasuoni da banco
Specifica
Tipo Vassoio perforato
Capacità (sistema metrico) 6.8 l
Capacità (sistema imperiale) 1.5 galloni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Modello 3800
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (L x P x A) 29.2 x 15.2 x 15.2 cm