Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, vaschette immergibili in metallo pieno Branson
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 l
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagno a ultrasuoni modello 1800
Bagno a ultrasuoni modello 2800
Bagno a ultrasuoni modello 3800
Bagno a ultrasuoni modello 5800
Bagno a ultrasuoni modello 8800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
- Also ideal for sample preparation
Specifica
Specifica
| Tipo | Vassoio pieno con inserto |
| Profondità (sistema imperiale) | 6 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 9.4 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.5 galloni |
| Profondità (sistema metrico) | 15.24 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni modello 5800 |
| Include | Maniglia integrata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.67 cm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |