Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, vaschette immergibili in metallo pieno Branson
Codice prodotto. 13493629
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.7 l
6.8 l
9.4 l
20.8 l
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagno a ultrasuoni modello 1800
Bagno a ultrasuoni modello 2800
Bagno a ultrasuoni modello 3800
Bagno a ultrasuoni modello 5800
Bagno a ultrasuoni modello 8800
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13493629
Marca: Branson Ultrasonics™ 100410172
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni Bransonic
  • Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
  • Also ideal for sample preparation
Specifica
Tipo Vassoio pieno con inserto
Profondità (sistema imperiale) 3 in.
Capacità (sistema metrico) 2.7 l
Capacità (sistema imperiale) 0.75 galloni
Profondità (sistema metrico) 7.62 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni modello 2800
Include Maniglia integrata
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.05 cm
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (L x P) 7.5 x 3.5 pollici (19.05 x 8.89 cm)
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm