Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, Rack di supporto
Codice prodotto. 10204634
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per il modello 1800
Per il modello 2800
Per il modello 3800
Per il modello 5800
Per il modello 8800
Altezza (sistema imperiale):
8 in.
12 in.
15 in.
20 in.
Larghezza (sistema imperiale):
6 in.
8 in.
15 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10204634
Marca: Branson Ultrasonics™ CPN916042
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Branson ultrasonic baths
  • Scelta di misure adatte a tutti i bagni
Specifica
Tipo Rack di supporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per il modello 5800
Da utilizzare con (applicazione) For Model 5800
Altezza (sistema imperiale) 15 in.
Altezza (sistema metrico) 38.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15 in.